Learn More
Clorhidrato de 1-amino-2-metilindolina, Mikromol™
Código de producto. 30462131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462131 4 x 25 mg 100 miligramos
17931726 100 mg 100 miligramos
17951026 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462131 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0477.0900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-amino-2-metilindolina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
CAS 31529-47-2
Nombres de analitos o componentes 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Indapamide Imp. C (EP), 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), Indoline, 1-amino-2-methyl-, monohydrochloride (8CI), 1-Amino-2-methylindoline Monohydrochloride, 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine monohydrochloride, Indapamide Related Compound B as Hydrochloride, Indapamide Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC1Cc2ccccc2N1N
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-metil-2,3-dihidroindol-1-amina
Peso molecular (g/mol) 184.67
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0767 g/mol