Learn More
1-amino-2,5-anhidro-1-desoxi-D-manitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-2,5-anhydro-1-deoxy-D-mannitol |
| CAS | 228862-97-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO4/c7-1-3-5(9)6(10)4(2-8)11-3/h3-6,8-10H,1-2,7H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | NC[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2-(aminometil)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 163.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0845 |