Learn More
1-amino-2,4-dibromo-antraquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-2,4-dibromo-anthraquinone |
| CAS | 81-49-2 |
| Fórmula molecular | C14H7Br2NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 3529, 1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthracenedione, 1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone, 1-Amino-2,4-dibromoanthraquinone, 2,4-Dibromo-1-anthraquinonylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7Br2NO2/c15-8-5-9(16)12(17)11-10(8)13(18)6-3-1-2-4-7(6)14(11)19/h1-5H,17H2 |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=C(C(=CC(=C3C2=O)Br)Br)N |
| Nombre IUPAC | 1-amino-2,4-dibromoantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 381.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.8844 |