Learn More
1-amino-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30050928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050928 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050928 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-Amino-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
CAS 126916-76-5
Nombres de analitos o componentes alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 F2 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12F2N4O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,4-14)5-17-7-15-6-16-17/h1-3,6-7,18H,4-5,14H2
SMILES NCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 1-amino-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 254.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0979 g/mol