Learn More
1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476309 100 mg 100 miligramos
15466309 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64308.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 134179-38-7 | Molecular Formula: C8H18N4O3 | Molecular Weight: 218.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134179-38-7
Fórmula molecular C8H18N4O3
Peso molecular (g/mol) 218.257
Número MDL MFCD00269874
Clave InChI FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, azido-peg3-amine, 11-azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethanamine, 1-2-2-aminoethoxy ethoxy-2-2-azidoethoxy ethane, 11-azido-3 6 9-trioxaundecan-1-amine, ethanamine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
PubChem CID 2735280
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etanamina
SMILES C(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Color Marrón a Amarillo
Fórmula lineal N3CH2CH2(OCH2CH2)3NH2
Cantidad 100 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.26
Forma física Líquido viscoso