Learn More
1-amino-1-desoxi-D-ribitol, TRC
Código de producto. 30322575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30322575 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30322575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62924825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-deoxy-D-ribitol
CAS 527-47-9
Fórmula molecular C5H13NO4
Cantidad 25 mg
Sinónimo D-1-Amino-1-deoxyribitol, D-Ribamine, D-Ribitylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO4/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-5,7-10H,1-2,6H2/t3-,4+,5-/m0/s1
SMILES NC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-5-aminopentano-1,2,3,4-tetrol
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0845