Learn More
1-amino-1-desoxi-D-ribitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-1-deoxy-D-ribitol |
| CAS | 527-47-9 |
| Fórmula molecular | C5H13NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-1-Amino-1-deoxyribitol, D-Ribamine, D-Ribitylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO4/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-5,7-10H,1-2,6H2/t3-,4+,5-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S)-5-aminopentano-1,2,3,4-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0845 |