Learn More
Clorhidrato de 1-amino-1-desoxi-D-fructosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride |
| CAS | 39002-30-7 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O5 . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | D-Isoglucosamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R)-1-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexan-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.632 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.056 |