Learn More
Ácido 1-amino-1-ciclopropancarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10410921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410921 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10617304 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10410921 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 301422500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 22059-21-8 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22059-21-8
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00009944
Clave InChI PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 257°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC3H4CO2H
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo y gránulos