Learn More
Ácido 1-amino-1-ciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416739 250 mg 250 miligramos
15406739 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65118.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.76€
    70.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 14.11€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un agonista del receptor NMDA de glutamato en el sitio de la glicina
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is an intermediate in the conversion of methionine to ethylene during the ripening in apples. It also plays an important role in the biosynthesis of the plant hormone ethylene.1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is shown to block convulsions and death produced by NMDA exposure, significantly reducing seizure induction and cell death of NMDA-treated hippocampal neurons. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid is produced endogenously in the tomato and other higher plants as a product of the action of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid synthase in the biosynthesis of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico es un producto intermedio en la conversión de metionina a etileno durante la maduración en manzanas. También desempeña un papel importante en la biosíntesis de la hormona vegetal etileno. Se ha demostrado que el ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico bloquea las convulsiones y la muerte producidas por la exposición a l NMDA, lo que reduce significativamente la inducción a convulsiones y la muerte celular de las neuronas del hipocampo tratadas con NMDA. El ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico se produce de manera endógena en el tomate y otras plantas más altas como producto de la acción de la sintasa del ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico en la biosíntesis del etileno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22059-21-8
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00009944
Clave InChI PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino, carboxycyclopropylamine, acc, alpha-aminocyclopropanecarboxylic acid, alpha-aminocyclopropane carboxylic acid, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid, h-acpc-oh, aminocyclopropanecarboxylic acid
PubChem CID 535
ChEBI CHEBI:18053
Nombre IUPAC Ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico
SMILES NC1(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 229°C to 231°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 2076413
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino