Learn More
Clorhidrato de 1-amino-1-ciclopropanocarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322349 5 g 5 g
15447675 250 mg 250 miligramos
11312349 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27288.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127946-77-4 | C4H7ClN2 | 118.564 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127946-77-4
Fórmula molecular C4H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 118.564
Número MDL MFCD04114063
Clave InChI PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832
PubChem CID 14586363
Nombre IUPAC 1-aminociclopropano-1-carbonitrilo; clorhidrato
SMILES C1CC1(C#N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.56
Porcentaje de pureza 97%