Learn More
Ácido 1-amino-1-ciclopentanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30317384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317384 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30317384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60354010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 52-52-8
Fórmula molecular C6 H11 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-Amino-1-carboxycyclopentane, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 1-Azaniumylcyclopentane-1-carboxylate, ACPC, Cycloleucin, Cycloleucine, NSC 1026, NSC 112194, NSC 112195, NSC 112197, WR 14997
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
SMILES NC1(CCCC1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclopentano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079