Learn More
Éster metílico del ácido 1-amino-1-ciclopentanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 78388-61-1 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, Cycloleucine methyl ester, Methyl 1-amino-1-cyclopentanecarboxylate, Methyl 1-aminocyclopentanecarboxylate, NSC 26981, 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-6(9)7(8)4-2-3-5-7/h2-5,8H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(N)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-aminociclopentano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0946 |