Learn More
Ácido 1-amino-1-ciclopentanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10705361 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10487660 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10705361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103470100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-52-8
Número MDL MFCD00001381
Clave InChI NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
PubChem CID 2901
ChEBI CHEBI:40547
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H11NO2
Fórmula lineal H2NC5H8CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 14, I, 526
Índice Merck 15, 2727
Peso molecular (g/mol) 129.159
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Escamas cristalinas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.