Learn More
Ácido 1-amino-1-ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10491051 25 g Frasco de vidrio 25 g
10114460 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10491051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203950250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2756-85-6
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00001487
Clave InChI WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
PubChem CID 1366
ChEBI CHEBI:86534
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclohexano-1-carboxílico
SMILES NC1(CCCCC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 299
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.