Learn More
Sal sódica de 1-amino-1-cianamido-2,2-dicianoetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Amino-1-cyanamido-2,2-dicyanoethylene Sodium Salt |
| CAS | 19450-38-5 |
| Fórmula molecular | C5H2N5Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(1-Amino-2,2-dicyanoethenyl)-cyanamide Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2N5.Na/c6-1-4(2-7)5(9)10-3-8;/h9H2;/q-1;+1 |
| SMILES | N#CN([Na])/C(N)=C(C#N)\C#N |
| Nombre IUPAC | [(1-amino-2,2-dicianoetenil)-cianoamino]sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 155.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0208 |