Learn More
1-Alilopiperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10577634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577634 1 g Frasco de vidrio 1 g
10031174 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13961-36-9 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13961-36-9
Fórmula molecular C7H14N2
Peso molecular (g/mol) 126.2
Número MDL MFCD00167970
Clave InChI ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
PubChem CID 806422
Nombre IUPAC 1-prop-2-enilpiperazina
SMILES C=CCN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Allylpiperazine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 181.0°C to 182.0°C
Temperatura de inflamación 51.7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Allylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.