Learn More
1-Alillpiperazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318676 25 g 25 g
11308676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19391.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13961-36-9 | C7H14N2 | 126.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13961-36-9
Fórmula molecular C7H14N2
Peso molecular (g/mol) 126.203
Número MDL MFCD00167970
Clave InChI ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-allylpiperazine, 1-allyl-piperazine, 1-allyl piperazine, 1-prop-2-en-1-yl piperazine, n-allyl piperazine, piperazine,1-2-propen-1-yl, prop-2-enylpiperazine, allylpiperazin, allylpiperazine, 1-allylpiperazin
PubChem CID 806422
Nombre IUPAC 1-prop-2-enilpiperazina
SMILES C=CCN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Allylpiperazine
Densidad 0.902
Punto de ebullición 180°C to 182°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 507447
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza ≥98%