Learn More
1-(Aliloxi)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30422564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422564 500 mg 500 miligramos
30416399 100 mg -
30410777 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP565255500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21460-36-6
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo 1-(2-propen-1-yloxy)-2-Propanol, (9CI)1-(2-propenyloxy)-2-Propanol, (8CI)1-(allyloxy)-2-Propanol, 1-(2-Propen-1-yloxy)-2-propanol, 1-Allyloxypropane-2-ol, 2-(Allyloxy)-1-methylethanol, Allyl 2-hydroxypropyl ether
Nombre IUPAC 1-prop-2-enoxipropano-2-ol
SMILES CC(O)COCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Allyloxy)-2-propanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837