Learn More
1-Alilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397516 50 g 50 g
11387516 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11053.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31410-01-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
1-Allylimidazole, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-alilimidazol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31410-01-2
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00037894
Clave InChI XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
PubChem CID 35794
Nombre IUPAC 1-prop-2-enilimidazol
SMILES C=CCN1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Allylimidazole
Densidad 1.003
Punto de ebullición 212°C to 213°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 50 g
Número UN UN3267
Beilstein 605953
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%