Learn More
Cloruro de 1-alilciclopropano-1-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Allylcyclopropane-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 923032-59-1 |
| Fórmula molecular | C6 H9 Cl O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9ClO2S/c1-2-3-6(4-5-6)10(7,8)9/h2H,1,3-5H2 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)C1(CC=C)CC1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1-prop-2-enilciclopropano-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0012 |