Learn More
Cloruro de 1-alil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461550 5 g 5 g
11471550 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26952.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65039-10-3 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride is used as an ionic liquid as well as nonderivatizing solvent for cellulose. It acts as a plasticizer for cornstarch and finds application as a solid biopolymer electrolyte. Further, it plays an important role in the preparation of reducing sugar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-alil-3-metilimidazolio se utiliza como líquido iónico, así como disolvente no derivatizado para la celulosa. Actúa como plastificador para la maicena y se aplica como electrolito de biopolímero sólido. Además, desempeña una función importante en la preparación de la reducción de azúcar.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65039-10-3
Fórmula molecular C7H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 158.629
Número MDL MFCD07784450
Clave InChI QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
PubChem CID 11321106
Nombre IUPAC 1-metil-3-prop-2-enilimidazol-1-io;cloruro
SMILES C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Punto de fusión 49°C to 51°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.63
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride