Learn More
Bromuro de 1-alil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475858 25 g 25 g
15465858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59513.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 31410-07-8 | C7H11BrN2 | 203.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31410-07-8
Fórmula molecular C7H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 203.08
Número MDL MFCD08277003
Clave InChI KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-allyl-3-methylimidazolium bromide, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide, ksc221i2h, 3-methyl-1-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium bromide
PubChem CID 11229454
SMILES [Br-].C[N+]1=CN(CC=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC Bromuro de 3-metil-1-(prop-2-en-1-il)-1H-imidazol-3-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido