Learn More
Sal sódica de 1-alil-3,7-dimetil-8-p-sulfofenilxantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine, Sodium Salt |
| CAS | 149981-25-9 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N4 O5 S . Na |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Allyl-3,7-Dimethyl-8-P-Sulfophenylxanthine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N4O5S.Na/c1-4-9-20-15(21)12-14(19(3)16(20)22)17-13(18(12)2)10-5-7-11(8-6-10)26(23,24)25;/h4-8H,1,9H2,2-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN1C(=O)N(CC=C)C(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-])n2C |
| Nombre IUPAC | sodio;4-(3,7-dimetil-2,6-dioxo-1-prop-2-enilpurin-8-il)bencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.0661 |