Learn More
Bromuro de 1-adamantilzinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485355 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15485355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58408.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromuro de Adamantilzinc se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, bases y calor. Almacenar en gas inerte seco. Sto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Adamantylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312624-15-0
Densidad 0.97
Fórmula molecular C10H15BrZn
Número MDL MFCD00671988
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 1-adamantylzinc bromide, 1-adamantylzinc bromide solution, adamantan-1-yl bromo zinc, 1-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, bromo 3r,5s,7s-adamantan-1-yl zinc, 1-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI PTWVHBHYYPLVCD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C2CC3CC1C[C-](C2)C3.[Zn+]Br
Nombre IUPAC adamantan-1-ida; bromozinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 280.514
PubChem CID 5141693
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.51