Learn More
1-adamantilcarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Adamantylcarboxaldehyde |
| CAS | 2094-74-8 |
| Fórmula molecular | C11H16O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxaldehyde, 1-Adamantanecarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h7-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11? |
| SMILES | O=C([H])C1(C[C@@H]2C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1 |
| Nombre IUPAC | (3r,5r,7r)-adamantano-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 164.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.12 |