Learn More
1-Adamantilo metil cetona, 99%
Código de producto. 10276020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276020 1 g Frasco de vidrio 1 g
10246070 5 g Frasco de vidrio 5 g
10408730 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10276020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164740010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1660-04-4 | C12H18O | 178,28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-04-4
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.28
Número MDL MFCD00074739
Clave InChI DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
PubChem CID 123126
Nombre IUPAC 1-(1-adamantil)etanona
SMILES CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantyl methyl ketone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 55°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación