Learn More
1-Adamantil metil cetona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452278 5 g 5 g
15442278 1 g 1 g
15462278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55889.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1660-04-4 | C12H18O | 178.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La cetona de metilo de 1-adamantil es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol. Turbidez muy débil. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-04-4
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.28
Número MDL MFCD00074739
Clave InChI DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
PubChem CID 123126
Nombre IUPAC 1-(1-adamantil)etanona
SMILES CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantyl methyl ketone
Punto de fusión 53°C to 55°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol- very faint turbidity. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.27
Porcentaje de pureza 99%