Learn More
Isocianato de 1-adamantilo, TRC
Código de producto. 30327811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327811 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30327811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA220233250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantyl Isocyanate
CAS 4411-25-0
Fórmula molecular C11H15NO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre IUPAC 1-isocianatoadamantano
Peso molecular (g/mol) 177.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1154