Learn More
Isocianato de 1-adamantilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607114 1 g Frasco de vidrio 1 g
10452841 5 g Frasco de vidrio 5 g
10531364 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314360010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4411-25-0 | C11H15NO | 177.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4411-25-0
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.25
Número MDL MFCD00134405
Clave InChI VBHCPGFCIQDXGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantyl isocyanate, 1-isocyanato-adamantane, 1-isocyantoadamantane, 1-adamantylisocyanate, adamantanisocyanate, adamantyl isocyanate, pubchem8848, 1-adamantyl-isocyanate, 1-adamantanyl isocyanate, adamantane, 1-isocyanato
PubChem CID 2059995
Nombre IUPAC 1-isocianatoadamantano
SMILES O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 144.0°C to 146.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo