Learn More
1-Bromuro de Adamantilo, TRC
Código de producto. 30134356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134356 10 g 10 g
17938444 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA20850010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-90-1
Fórmula molecular C10 H15 Br
Peso molecular (g/mol) 215.13
Sinónimo 1-Bromo-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromoadamantane, 1-Bromoadamantane, NSC 527914
Nombre IUPAC 1-bromoadamantano
SMILES C12(Br)CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantyl Bromide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0357