Learn More
1-Bromuro de Adamantilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Adamantyl Bromide |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10- |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0357 |