Learn More
1-Adamantanol, 99%
Código de producto. 10485165 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10485165 100 g Frasco de vidrio 100 g
10397660 5 g Frasco de vidrio 5 g
10193250 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10485165 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 768-95-6 | C₁₄H₁₂O | 152,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-95-6
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00074729
Clave InChI VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
Nombre IUPAC adamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >240.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,methylene,chloride and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación