Learn More
1-Adamantanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459532 10 g 10 g
11469532 50 g 50 g
11479532 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459532 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10209.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.237 g/mol
1-Adamantanol was used in the preparation of 1,3-adamantanediol. It is used in the manufacture of synthetic adamantane derivatives and adapalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-adamantanol se utilizó en la preparación del 1,3-adamantanediol. Se utiliza en la fabricación del adapaleno y de derivados sintéticos del adamantano.
Solubilidad
Soluble en etanol, metanol y éter dietílico. Parcialmente miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-95-6
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.237
Número MDL MFCD00074729
Clave InChI VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
Nombre IUPAC adamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanol
Punto de fusión ∼245°C (sublimation)
Cantidad 10 g
Beilstein 1903952
Información de solubilidad Soluble in ethanol ,methanol,and diethyl ether. Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%