Learn More
1-Adamantanemetanol, TRC
Código de producto. 30308978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308978 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30308978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA20812525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanemethanol
CAS 770-71-8
Fórmula molecular C11H18O
Cantidad 25 g
Sinónimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, (Adamantan-1-yl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-Adamantylcarbinol, 1-Adamantylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)adamantane
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2
SMILES OCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Nombre IUPAC 1-adamantilmetanol
Peso molecular (g/mol) 166.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1358