Learn More
1-Adamantanemetanol, 99%
Código de producto. 10753181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753181 10 g Frasco de vidrio 10 g
10066053 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10219363 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180050100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 770-71-8 | C₁H₁O | 166,26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-71-8
Fórmula molecular C11H18O
Peso molecular (g/mol) 166.26
Número MDL MFCD00074751
Clave InChI MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
Nombre IUPAC 1-adamantilmetanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanemethanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115.0°C to 118.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hexane and ethyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación