Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Adamantanemethanol |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 115.0°C to 118.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 2.5 g |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación