Learn More
1-Adamantanometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480298 25 g 25 g
11460298 1 g 1 g
11470298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23831.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 770-71-8 | C11H18O | 166.264 g/mol
1-Adamantanemethanol was used in the synthesis of axially disubstituted silicon(IV) phthalocyanines. It is used as a reagent in the synthesis of adamantane and noradamantane based histone deacetylase (HDAC) inhibitors for the treatment of cancer. It is also used as a reagent in the synthesis of (1-adamantyl)methyl glycidyl ether, a versatile building block for living polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-adamantanometanol se utilizaba en la síntesis de ftalocianinas de silicio(IV) axialmente disustituidas. Se emplea como reactivo en la síntesis de inhibidores de la histona deacetilasa (HDAC) a base de adamantano y noradamantano para el tratamiento del cáncer. También se utiliza como reactivo en la síntesis de éter glicidílico de (1-adamantil)metilo, un compuesto orgánico versátil para la polimerización viva.
Solubilidad
Insoluble en agua. Solubilidad en metanol (casi transparente).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 770-71-8
Fórmula molecular C11H18O
Peso molecular (g/mol) 166.264
Número MDL MFCD00074751
Clave InChI MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
Nombre IUPAC 1-adamantilmetanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanemethanol
Punto de fusión 115°C to 118°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1853339
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.26
Porcentaje de pureza 98%