Learn More
1-Adamantanoetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317346 5 g 5 g
11307346 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09318.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6240-11-5
Número MDL MFCD00074756
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantaneethanol
Punto de fusión 73°C to 75°C
Fórmula molecular C12H20O
Cantidad 5 g
Beilstein 1855382
Sinónimo 1-adamantaneethanol, 2-adamantan-1-yl ethanol, 2-1-adamantyl ethanol, 1-admantaneethanol, 1-adamantane ethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol, 2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol, 2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol, 2-adamantan-1-ylethanol
Clave InChI ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO
Nombre IUPAC 2-(1-adamantil)etanol
Peso molecular (g/mol) 180.29
PubChem CID 110810
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.29
Porcentaje de pureza 98%