Learn More
1-Adamantanoetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307346 1 g 1 g
11317346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09318.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6240-11-5
Número MDL MFCD00074756
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantaneethanol
Punto de fusión 73°C to 75°C
Fórmula molecular C12H22O2
Cantidad 1 g
Beilstein 1855382
Sinónimo hexanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl caproate, unii-v3b77j8gnh, v3b77j8gnh, cyclohexyl n-hexanoate, hexanoic acid cyclohexyl ester, acmc-1b676, 4-4-methoxyphenyl-1,3-thiazol-4-amine
Clave InChI DTNOERNOMHQUCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)OC1CCCCC1
Nombre IUPAC hexanoato de ciclohexilo
Peso molecular (g/mol) 198.31
PubChem CID 80388
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.29
Porcentaje de pureza 98%