Learn More
Éster metílico del ácido 1-adamantanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30310902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310902 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30310902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2080001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 711-01-3
Fórmula molecular C12 H18 O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-14-11(13)12-5-8-2-9(6-12)4-10(3-8)7-12/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,12-
SMILES COC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Nombre IUPAC adamantano-1-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 194.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1307