Learn More
Cloruro de ácido 1-adamantanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10754081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081840 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10754081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2094-72-6
Fórmula molecular C11H15ClO
Peso molecular (g/mol) 198.69
Número MDL MFCD00074724
Clave InChI MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
Nombre IUPAC cloruro de adamantano-1-carbonilo
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 02,15
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride