Learn More
Ácido 1-Adamantanocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726351 25 g Frasco de plástico 25 g
10638454 5 g Frasco de vidrio 5 g
10571771 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147880250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 828-51-3 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828-51-3
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD00074720
Clave InChI JIMXXGFJRDUSRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanecarboxylic acid, 1-carboxyadamantane, adamantanecarboxylic acid, adamantoic acid, 1-adamantoic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1'3,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13235
Nombre IUPAC ácido adamantano-1-carboxílico
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanecarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172°C to 176°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Adamantanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.