Learn More
1-Adamantanoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466496 1 g 1 g
11476496 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24770.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16269-13-9 | C12H17N | 175.28 g/mol
1-Adamantaneacetonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-adamantanoacetonitrilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16269-13-9
Fórmula molecular C12H17N
Peso molecular (g/mol) 175.28
Número MDL MFCD00194034
Clave InChI DXQVPXCZIRQITG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantan-1-yl acetonitrile, 1-adamantaneacetonitrile, 1-adamantylacetonitrile, 2-1-adamantyl acetonitrile, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-acetonitrile, 2-adamantanylethanenitrile, pubchem21521, 1-adamantylmethyl cyanide, adamantane-1-acetonitrile
PubChem CID 140052
SMILES N#CCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantaneacetonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-(1-adamantil)acetonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.28
Porcentaje de pureza 97%