Learn More
Ácido 1-adamantanoacético, 98%
Código de producto. 10173241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173241 1 g Frasco de vidrio 1 g
10696184 5 g Frasco de vidrio 5 g
10366651 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10173241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331560010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193,27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4942-47-6
Fórmula molecular C12H17O2
Peso molecular (g/mol) 193.27
Número MDL MFCD00074728
Clave InChI AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
Nombre IUPAC ácido 2-(1-adamantil)acético
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Adamantaneacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138°C to 140°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación