Learn More
Ácido 1-adamantaneacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398565 5 g 5 g
11388565 1 g 1 g
11308575 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12029.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193.27 g/mol
1-Adamantaneacetic acid is used as an acylating agent in determining pharmacological characteristics of ten new analogues of bradykinin (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) that were modified in the N-terminal part of the molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
E´ácido 1-adamantaneacético se utiliza como agente acilante para determinar las características farmacológicas de diez nuevos análogos de la bradiquinina (Arg-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) que se modificaron en la parte N-terminal de la molécula.
Solubilidad
Solubilidad en metanol: casi transparente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4942-47-6
Fórmula molecular C12H17O2
Peso molecular (g/mol) 193.27
Número MDL MFCD00074728
Clave InChI AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
Nombre IUPAC ácido 2-(1-adamantil)acético
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantaneacetic acid
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 641412
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza ≥98%