Learn More
1-Sulfato de Adamantanamina, TRC
Código de producto. 30008766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008766 2.5 g 2.50 g
30006554 500 mg 500 miligramos
30004912 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5760102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31377-23-8
Fórmula molecular 2(C10H17N) . H2SO4
Sinónimo Amantadine Sulfate, Infex, PK-Merz, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine Sulfate
SMILES NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2.NC45CC6CC(CC(C6)C4)C5.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanamine Sulfate
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2396