Learn More
1-Adamantanamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403867 5 g 5 g
15413867 25 g 25 g
15423867 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30076.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-94-5 | C10H17N | 151.253 g/mol
1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-adamantanamina actúa como catalizador en la reacción enantioselectiva de Strecker que sufren las iminas de la fosfinilina. También es útil para fabricar derivados del adamantano, es decir, clorhidrato de amantadina. Se utiliza en el sector farmacéutico como antiviral y como fármaco antiparkinsoniano.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Usar solo en una campana de gases químicos. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con el agente oxidante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-94-5
Fórmula molecular C10H17N
Peso molecular (g/mol) 151.253
Número MDL MFCD00074732
Clave InChI DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
Nombre IUPAC adamantan-1-amina
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanamine
Punto de fusión ∼200°C (sublimation)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.25
Porcentaje de pureza 98%