Learn More
1-Adamantanamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142764 5 g Frasco de vidrio 5 g
10051694 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-94-5 | C10H17N | 151.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-adamantanamina actúa como catalizador en la reacción enantioselectiva de Strecker que sufren las iminas de la fosfinilina. También es útil para fabricar derivados del adamantano, es decir, clorhidrato de amantadina. Se utiliza en el sector farmacéutico como antiviral y como fármaco antiparkinsoniano.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Usar solo en una campana de gases químicos. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con el agente oxidante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-94-5
Fórmula molecular C10H17N
Peso molecular (g/mol) 151.25
Número MDL MFCD00074732
Clave InChI DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
Nombre IUPAC adamantan-1-amina
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanamine
% mín. CAS 95
% máx. CAS 100
Punto de fusión 208.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.96
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 368
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Adamantanamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.