Learn More
1-(Adamantan-1-il)-3-(prop-2-enoil)urea, TRC
Código de producto. 30342676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30342676 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30342676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40296550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Adamantan-1-yl)-3-(prop-2-enoyl)urea
CAS 852399-58-7
Fórmula molecular C14H20N2O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-2-12(17)15-13(18)16-14-6-9-3-10(7-14)5-11(4-9)8-14/h2,9-11H,1,3-8H2,(H2,15,16,17,18)
SMILES C=CC(=O)NC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre IUPAC N-(1-adamantilcarbamoil)prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 248.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.